5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
H64674.06
H64674.14
H64674.06EA
446
PLN
H64674.06
H64674.14
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 97%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Purity: 97%
CAS No.: 164513-38-6
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 198-202°
Beilstein Reference: 6798531
MDL No.: MFCD03427664
Formuła:
C₆H₆BrNO Temp. topnienia: 198…202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03427664 Numer CAS: 164513-38-6 |