4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64673.14
H64673.36
H64673.14EA
479
PLN
H64673.14
H64673.36
4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
4-Bromo-1H-pyrazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2075-45-8
Molecular Formula: C3H3BrN2
Formula Weight: 146.97
Physical Form: Solid
Melting Point: 93-96° lit.
Boiling Point: 250-260° lit.
Beilstein Reference: 106510
MDL No.: MFCD00075602
Formuła:
C₃H₃BrN₂ Temp. Wrzenia: 250…260 °C (lit.) Temp. topnienia: 93…96 °C (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075602 Numer CAS: 2075-45-8 |