4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64667.03
H64667.06
H64667.03EA
850
PLN
H64667.03
H64667.06
4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 3435-25-4
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 108656
MDL No.: MFCD02322991
Formuła:
C₅H₅ClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02322991 Numer CAS: 3435-25-4 |