Drukuj
2-Methylpropanethioamide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H64663.03 H64663.06 H64663.14
H64663.03EA 358 PLN
H64663.03 H64663.06 H64663.14
2-Methylpropanethioamide 95%
2-Methylpropanethioamide
Purity: 95% CAS No.: 13515-65-6 Molecular Formula: C4H9NS Formula Weight: 103.18 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 45-48° Beilstein Reference: 1098427 MDL No.: MFCD07369538
Formuła: C₄H₉NS
Temp. topnienia: 45…48 °C
Numer MDL: MFCD07369538
Numer CAS: 13515-65-6