2-Bromodibenzothiophene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64645.06
H64645.14
H64645.06EA
1150
PLN
H64645.06
H64645.14
2-Bromodibenzothiophene 98%
2-Bromodibenzothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 22439-61-8
Molecular Formula: C12H7BrS
Formula Weight: 263.15
Melting Point: 123-129° lit
Beilstein Reference: 142203
MDL No.: MFCD00089285
Formuła:
C₁₂H₇BrS Temp. topnienia: 123…129 °C (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00089285 Numer CAS: 22439-61-8 |