2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64634.14
H64634.22
H64634.14EA
669
PLN
H64634.14
H64634.22
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 27048-04-0
Molecular Formula: C5H4ClN3O2
Formula Weight: 173.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 192-196°
Beilstein Reference: 474607
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00044350
Formuła:
C₅H₄ClN₃O₂ Temp. topnienia: 192…196 °C |
Numer MDL:
MFCD00044350 Numer CAS: 27048-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 248-188-5 ADR: 6.1,III |