3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64603.06
H64603.03
H64603.06EA
3440
PLN
H64603.06
H64603.03
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
3-Fluoro-4-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1060805-03-9
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 19561531
MDL No.: MFCD13185605
Formuła:
C₆H₆FNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD13185605 Numer CAS: 1060805-03-9 |