5-Bromo-2,3-difluoropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64566.06
H64566.14
H64566.06EA
1350
PLN
H64566.06
H64566.14
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 97%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 89402-44-8
Molecular Formula: C5H2BrF2N
Formula Weight: 193.98
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 13412561
MDL No.: MFCD06659525
Formuła:
C₅H₂BrF₂N Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659525 Numer CAS: 89402-44-8 |