3-oxobutanenitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64536.MD
H64536.03
H64536.MDEA
477
PLN
H64536.MD
H64536.03
3-oxobutanenitrile 96%
3-oxobutanenitrile
Purity: 96%
CAS No.: 2469-99-0
Molecular Formula: C4H5NO
Formula Weight: 83.09
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4285
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 92-94°/10mm
Beilstein Reference: 1633584
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD05861381
Formuła:
C₄H₅NO Temp. Wrzenia: 92…94 °C (10 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05861381 Numer CAS: 2469-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 219-590-8 ADR: 6.1,III |