2,4-Dichloro-6-nitrophenol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64524.14
H64524.22
H64524.14EA
773
PLN
H64524.14
H64524.22
2,4-Dichloro-6-nitrophenol 98+%
2,4-Dichloro-6-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 609-89-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO3
Formula Weight: 207.99
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 2050081
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007101
Formuła:
C₆H₃Cl₂NO₃ MW: 208 g/mol Temp. Wrzenia: 243 Temp. topnienia: 118…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007101 Numer CAS: 609-89-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-202-2 ADR: 6.1 III |