Methyl 4-methoxypicolinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
H64519.06
H64519.14
H64519.06EA
508
PLN
H64519.06
H64519.14
Methyl 4-methoxypicolinate 98%
Methyl-4-methoxypicolinate
Purity: 98%
CAS No.: 29681-43-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 473379
MDL No.: MFCD00956223
Formuła:
C₈H₉NO₃ Temp. topnienia: 47…50 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00956223 Numer CAS: 29681-43-4 |