2,6-Dimetylobenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Formyl-m-xylene
H64503.06
H64503.14
H64503.06EA
436
PLN
H64503.06
H64503.14
2,6-Dimetylobenzaldehyd 97%
2,6-Dimetylobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 1123-56-4
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 96°(205°F)
Physical Form: Solid
Refractive Index: 1.5480
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to yellow
Melting Point: 27-30° lit.
Boiling Point: 230° lit.
Beilstein Reference: 907019
MDL No.: MFCD00128003
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 230 °C (lit.) Temp. topnienia: 27…30 °C (lit.) Temp. Zapłonu: 96 °C (205 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128003 Numer CAS: 1123-56-4 |