N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine, N4,N4'-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
H64502.MD
H64502.03
H64502.06
H64502.MDEA
409
PLN
H64502.MD
H64502.03
H64502.06
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 98%
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Purity: 98%
CAS No.: 123847-85-8
Molecular Formula: C44H32N2
Formula Weight: 588.75
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 279-283°
Beilstein Reference: 8022378
MDL No.: MFCD03093246
Formuła:
C₄₄H₃₂N₂ Temp. topnienia: 279…283 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093246 Numer CAS: 123847-85-8 |