3-Methoxyphenethylamine 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64494.06
H64494.14
H64494.22
H64494.06EA
343
PLN
H64494.06
H64494.14
H64494.22
3-Methoxyphenethylamine 97+%
3-Methoxyphenethylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 2039-67-0
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₃NO Temp. Wrzenia: 118…118 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,038 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008187 Numer CAS: 2039-67-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-017-9 ADR: 8,III |