1,5-Naphthyridine 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64484.MD
H64484.03
H64484.06
H64484.MDEA
501
PLN
H64484.MD
H64484.03
H64484.06
1,5-Naphthyridine 97+%
1,5-Naphthyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 254-79-5
Molecular Formula: C8H6N2
Formula Weight: 130.15
Physical Form: Solid
Density: 1.25
Appearance: Off-white
Melting Point: 69-75°
Beilstein Reference: 109350
MDL No.: MFCD00039727
Formuła:
C₈H₆N₂ Temp. topnienia: 69…75 °C Gęstość: 1,25 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039727 Numer CAS: 254-79-5 |