3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
H64472.03
H64472.06
H64472.03EA
1430
PLN
H64472.03
H64472.06
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 177735-55-6
Molecular Formula: C10H11BO6
Formula Weight: 238.00
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD11053854
Formuła:
C₁₀H₁₁BO₆ MW: 238.00 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11053854 Numer CAS: 177735-55-6 |