Drukuj
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H64467.06 H64467.14
H64467.06EA 973 PLN
H64467.06 H64467.14
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate 97%
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 188614-01-9 Molecular Formula: C10H9NO3S Formula Weight: 223.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 14311523 MDL No.: MFCD00449104
Formuła: C₁₀H₉NO₃S
Temp. topnienia: 97…99 °C
Numer MDL: MFCD00449104
Numer CAS: 188614-01-9