1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, 1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
H64459.03
H64459.06
H64459.03EA
444
PLN
H64459.03
H64459.06
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 22264-50-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 261° dec.
Beilstein Reference: 2802253
MDL No.: MFCD00661068
Formuła:
C₅H₉NO₂ MW: 115.132 g/mol Temp. topnienia: 261 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00661068 Numer CAS: 22264-50-2 |