2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromo-6-fluoro-4-picoline
H64449.03
H64449.06
H64449.03EA
1430
PLN
H64449.03
H64449.06
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 180608-37-1
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.02
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 13574124
MDL No.: MFCD09839269
Formuła:
C₆H₅BrFN MW: 190.02 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09839269 Numer CAS: 180608-37-1 |