3-Bromocarbazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64437.14
H64437.06
H64437.14EA
3430
PLN
H64437.14
H64437.06
3-Bromocarbazole 98%
3-Bromocarbazole
Purity: 98%
CAS No.: 1592-95-6
Molecular Formula: C12H8BrN
Formula Weight: 246.11
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 195-199°
Boiling Point: 160°/6mm
Beilstein Reference: 142195
MDL No.: MFCD00222621
Formuła:
C₁₂H₈BrN Temp. Wrzenia: 160 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 195…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00222621 Numer CAS: 1592-95-6 |