2,3-Dimetylobenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 5779-93-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.029
Refractive Index: 1.5530
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 2238677
MDL No.: MFCD00798004
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 86…88 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,029 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798004 Numer CAS: 5779-93-1 |