3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H64416.MD
H64416.03
H64416.06
H64416.MDEA
493
PLN
H64416.MD
H64416.03
H64416.06
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester 98%
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 862129-81-5
Molecular Formula: C11H19BO2S
Formula Weight: 226.14
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 11090000
MDL No.: MFCD10700154
Formuła:
C₁₁H₁₉BO₂S MW: 226.141 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD10700154 Numer CAS: 862129-81-5 |