Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18563.06
A18563.03
A18563.06EA
761
PLN
A18563.06
A18563.03
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate 98%
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 2389-86-8
Molecular Formula: C8H16N4O3.2H2O
Formula Weight: 252.29 (216.25anhy)
Melting Point: ca 270°
MDL No.: MFCD00209627
Formuła:
C₈H₁₆N₄O₃•₂H₂O Temp. topnienia: ∼ 270 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209627 Numer CAS: 2389-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-225-2 |