Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64385.06
H64385.14
H64385.22
H64385.06EA
261
PLN
H64385.06
H64385.14
H64385.22
Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 207346-42-7
Molecular Formula: C8H7F2NO2
Formula Weight: 187.15
Physical Form: Solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 2834936
MDL No.: MFCD09264511
Formuła:
C₈H₇F₂NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09264511 Numer CAS: 207346-42-7 |