4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64335.MD
H64335.03
H64335.06
H64335.MDEA
390
PLN
H64335.MD
H64335.03
H64335.06
4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 1439-10-7
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 207-211°
Beilstein Reference: 112648
MDL No.: MFCD00233962
Formuła:
C₄H₄BrN₃ Temp. topnienia: 207…211 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00233962 Numer CAS: 1439-10-7 |