3-Bromo-6-chloro-2-metylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64333.06
H64333.14
H64333.06EA
214
PLN
H64333.06
H64333.14
3-Bromo-6-chloro-2-metylopirydyna 98%
3-Bromo-6-chloro-2-metylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 132606-40-7
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Liquid
Melting Point: 46-47°
Boiling Point: 80-84°/2mm lit.
Beilstein Reference: 4243997
MDL No.: MFCD07375117
Formuła:
C₆H₅BrClN Temp. Wrzenia: 80…84 °C (2 mmHg) (lit.) Temp. topnienia: 46…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07375117 Numer CAS: 132606-40-7 |