4,6-Dichloro-o-cresol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
H64312.03
H64312.06
H64312.03EA
399
PLN
H64312.03
H64312.06
4,6-Dichloro-o-cresol 98%
4,6-Dichloro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 1570-65-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.02
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 225° lit.
Beilstein Reference: 1864865
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00019988
Formuła:
C₇H₆Cl₂O MW: 177.03 g/mol Temp. Wrzenia: 225 °C (lit.) Temp. topnienia: 52…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019988 Numer CAS: 1570-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-382-9 |