2-Bromo-5-nitro-6-picoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
H64299.06
H64299.14
H64299.06EA
385
PLN
H64299.06
H64299.14
2-Bromo-5-nitro-6-picoline 97%
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Purity: 97%
CAS No.: 22282-96-8
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 67-72°
Beilstein Reference: 135841
MDL No.: MFCD03095219
Formuła:
C₆H₅BrN₂O₂ Temp. topnienia: 67…72 °C |
Numer MDL:
MFCD03095219 Numer CAS: 22282-96-8 |