4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
H64295.03
H64295.06
H64295.03EA
383
PLN
H64295.03
H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 52289-54-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 262…267 °C (lit.) Gęstość: 1,107 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02261771 Numer CAS: 52289-54-0 |