(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64289.06
H64289.14
H64289.06EA
743
PLN
H64289.06
H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 115314-14-2
Molecular Formula: C9H9NO6S
Formula Weight: 259.23
Melting Point: 63-66°
Beilstein Reference: 4704457
MDL No.: MFCD00064582
Formuła:
C₉H₉NO₆S Temp. topnienia: 63…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064582 Numer CAS: 115314-14-2 |