Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64288.06
H64288.14
H64288.06EA
858
PLN
H64288.06
H64288.14
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57508-48-2
Molecular Formula: C5H10N2O2.HCl
Formula Weight: 166.60
Physical Form: Solid
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 3694030
MDL No.: MFCD06797615
Formuła:
C₅H₁₁ClN₂O₂ Temp. topnienia: 105…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06797615 Numer CAS: 57508-48-2 |