5-Azaindol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
H64272.03
H64272.06
H64272.03EA
388
PLN
H64272.03
H64272.06
5-Azaindol 98%
5-Azaindol
Purity: 98%
CAS No.: 271-34-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 109684
MDL No.: MFCD00955936
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. topnienia: 104…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00955936 Numer CAS: 271-34-1 |