3-Bromopicolinic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 3-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
H64258.06
H64258.14
H64258.06EA
733
PLN
H64258.06
H64258.14
3-Bromopicolinic acid 97%
3-Bromopicolinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 30683-23-9
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Physical Form: Solid
Density: 1.813
Melting Point: 141-144°
Beilstein Reference: 472171
MDL No.: MFCD01320380
Formuła:
C₆H₄BrNO₂ Temp. topnienia: 141…144 °C Gęstość: 1,813 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01320380 Numer CAS: 30683-23-9 |