Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OMe
H64255.14
H64255.22
H64255.14EA
841
PLN
H64255.14
H64255.22
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Purity: 98+%
CAS No.: 5597-50-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 108 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 39…41 °C (lit.) Temp. Zapłonu: >113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071577 Numer CAS: 5597-50-2 |