Kwas 4-bromopikolinowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
H64244.03
H64244.06
H64244.14
H64244.03EA
323
PLN
H64244.03
H64244.06
H64244.14
Kwas 4-bromopikolinowy 97%
Kwas 4-bromopikolinowy
Purity: 97%
CAS No.: 30766-03-1
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 471891
MDL No.: MFCD03426665
Formuła:
C₆H₄BrNO₂ Temp. topnienia: 177…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03426665 Numer CAS: 30766-03-1 |