4-Azaindole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
H64224.03
H64224.06
H64224.03EA
582
PLN
H64224.03
H64224.06
4-Azaindole 97%
4-Azaindole
Purity: 97%
CAS No.: 272-49-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 109683
MDL No.: MFCD00971977
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. topnienia: 125…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00971977 Numer CAS: 272-49-1 |