3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromo-9-phenylcarbazole
H64212.06
H64212.14
H64212.22
H64212.06EA
409
PLN
H64212.06
H64212.14
H64212.22
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Purity: 98%
CAS No.: 1153-85-1
Molecular Formula: C18H12BrN
Formula Weight: 322.20
Physical Form: Solid
Melting Point: 97-98°
Beilstein Reference: 1315492
MDL No.: MFCD11977305
Formuła:
C18H12BrN Temp. topnienia: 97…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11977305 Numer CAS: 1153-85-1 |