1-Pyreneboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64211.03
H64211.06
H64211.03EA
467
PLN
H64211.03
H64211.06
1-Pyreneboronic acid 95%
1-Pyreneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 164461-18-1
Molecular Formula: C16H11BO2
Formula Weight: 246.07
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 247-251° lit.
Beilstein Reference: 7134073
MDL No.: MFCD04974062
Formuła:
C₁₆H₁₁BO₂ Temp. topnienia: 247…251 °C (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04974062 Numer CAS: 164461-18-1 |