4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
H64192.03
H64192.06
H64192.14
H64192.03EA
321
PLN
H64192.03
H64192.06
H64192.14
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 128376-64-7
Molecular Formula: C13H17BO3
Formula Weight: 232.09
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 54-59°
Beilstein Reference: 7704448
MDL No.: MFCD04972375
Formuła:
C₁₃H₁₇BO₃ Temp. topnienia: 54…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04972375 Numer CAS: 128376-64-7 |