3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64177.03
H64177.06
H64177.03EA
590
PLN
H64177.03
H64177.06
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 650140-84-4
Molecular Formula: C6H5Br2NO
Formula Weight: 266.92
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD13185524
Formuła:
C6H5Br2NO MW: 266.920 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD13185524 Numer CAS: 25813-24-5 |