Vitamin A acetat in gelatin, 500,000 I.U./g
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16237.14
A16237.22
A16237.36
A16237.14EA
256
PLN
A16237.14
A16237.22
A16237.36
Vitamin A acetat in gelatin, 500,000 I.U./g
Octan all-trans-retinylu
CAS No.: 127-47-9
Beilstein Reference: 1915439
Merck Reference: 14,10013
MDL No.: MFCD00019413
Formuła:
C₂₂H₃₂O₂ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00019413 Numer CAS: 127-47-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-844-2 Klasyfikacja Merck : 14,10013 |