2-Cyano-6-methylpyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
H64148.06
H64148.14
H64148.06EA
475
PLN
H64148.06
H64148.14
2-Cyano-6-methylpyridine 98%
2-Cyano-6-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1620-75-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 111107
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00190586
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. topnienia: 70…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190586 Numer CAS: 1620-75-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-588-9 ADR: 6.1,III |