5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64141.MD
H64141.03
H64141.MDEA
891
PLN
H64141.MD
H64141.03
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Purity: 95%
CAS No.: 83265-53-6
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205.14 g/mol Temp. topnienia: 141…146 °C (temp. rozkładu) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01569537 Numer CAS: 83265-53-6 |