6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 6-Chloro-2-formylpyridine, 6-Chloropicolinaldehyde
H64129.03
H64129.06
H64129.03EA
1170
PLN
H64129.03
H64129.06
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 54087-03-5
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.55
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 69-70°
Beilstein Reference: 1446583
MDL No.: MFCD09832941
Formuła:
C₆H₄ClNO Temp. topnienia: 69…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09832941 Numer CAS: 54087-03-5 |