7-Bromo-1-heptene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 4117-09-3
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 58°(136°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.162
Refractive Index: 1.4660
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 27°/1mm
Beilstein Reference: 1740861
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD01631137
Formuła:
C₇H₁₃Br Temp. Wrzenia: 27 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,162 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631137 Numer CAS: 4117-09-3 ADR: 3,III |