2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
H64105.03
H64105.06
H64105.03EA
619
PLN
H64105.03
H64105.06
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 103962-10-3
Molecular Formula: C9H6BrF3O2
Formula Weight: 283.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₉H₆BrF₃O₂ Temp. topnienia: 48…55 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00052333 Numer CAS: 103962-10-3 |