5-Bromo-2-chloroaniline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64104.06
H64104.14
H64104.22
H64104.06EA
372
PLN
H64104.06
H64104.14
H64104.22
5-Bromo-2-chloroaniline 98%
5-Bromo-2-chloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 60811-17-8
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Solid
Melting Point: 145-150°
Beilstein Reference: 2716274
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD06796283
Formuła:
C₆H₅BrClN Temp. topnienia: 145…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06796283 Numer CAS: 60811-17-8 ADR: 6.1,III |