Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl imidazole-4-carboxylate
H64095.06
H64095.14
H64095.06EA
858
PLN
H64095.06
H64095.14
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 23785-21-9
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 606937
MDL No.: MFCD02646639
Formuła:
C₆H₈N₂O₂ Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD07363812 Numer CAS: 23785-21-9 |