4-Chloro-2-picoline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-2-methylpyridine
H64093.03
H64093.06
H64093.03EA
277
PLN
H64093.03
H64093.06
4-Chloro-2-picoline 95%
4-Chloro-2-picoline
Purity: 95%
CAS No.: 3678-63-5
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Physical Form: Liquid
Density: 1.15
Refractive Index: 1.5205
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 54-56°/15mm lit.
Beilstein Reference: 107196
MDL No.: MFCD00038833
Formuła:
C₆H₆ClN Temp. Wrzenia: 54…56 °C (15 mmHg) (lit.) Gęstość: 1,15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038833 Numer CAS: 3678-63-5 |