2-Hydrazinopyrazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64086.03
H64086.06
H64086.03EA
439
PLN
H64086.03
H64086.06
2-Hydrazinopyrazine 98%
2-Hydrazinopyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 54608-52-5
Molecular Formula: C4H6N4
Formula Weight: 110.12
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 606630
MDL No.: MFCD04114555
Formuła:
C₄H₆N₄ Temp. topnienia: 109…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04114555 Numer CAS: 54608-52-5 |